Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
692.71
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
Para consultas sobre este producto 345810, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0% Ammonia
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
heavy metals: ≤100 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Preparation Note
Following reconstitution, sterilize by filtration through a 0.22 µm or 0.45 µm pore size filter, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Sterile stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?