345742
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain
Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are used as markers of various cell types and antigens.
Sinónimos:
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain, II³(Neu5NAc)₂GgOse₄ Ceramide, Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8)(Neu5Acα2,3)Galβ1-4Glcβ1,1ʹ Ceramide
Seleccione un Tamaño
410,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
410,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
chloroform/methanol (2:1): soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Used as markers of various cell types and antigens
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Glycosphingolipids (sometimes called glycolipids) have been found in lower and higher eukaryotic sources. They are composed of a glycan structure attached to a lipid tail that contains the sphingolipid ceramide.