Documentos clave
344824
Sigma-Aldrich
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
Sinónimos:
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
Seleccione un Tamaño
5 MI.U.
495,00 €
495,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MI.U.
495,00 €
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
495,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥100 mU/mL
≥400 mU/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
actividad extraña
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. The presence of sialic acid (but not fucose) linked to galactose will block cleavage.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1.0 µmol fucose from 3-fucosyllactose per min at 37°C, pH 5.0.
Forma física
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Otras notas
VanGisbergen, K.P.J.M., et al. 2005. J. Exp. Med.201, 1281.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable