344079-M
Flurbiprofen
A mixture of S(+) and R(-) enantiomers.
Sinónimos:
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl[1,1ʹ-biphenyl]-4-acetic Acid, U-27182
Seleccione un Tamaño
71,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
71,20 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cyclooxygenase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hinz, R., et al. 2001. Pharmacol. Res.18, 151.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Range, S.P., et al. 2000. Eur. Respir. J.15, 751.
van Haeringen, N.J., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 353.
Curnock, A.P., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 339.
Reindeau, D., et al. 1997. Can. J. Physiol. Pharmacol.75, 1088.
Wechter, W.J., et al. 1997. Cancer Res. 57, 4316.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1986. Prostaglandins Leukot. Med. 23, 11.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1985. Prostaglandins Leukot. Med. 20, 283.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable