344050
Anti-Fodrin Mouse mAb (Fod009)
liquid, clone Fod009, Calbiochem®
Seleccione un Tamaño
497,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
497,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Fod009, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
rat, human, bovine, canine, porcine, rabbit, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPTAN1(6709)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow cytometry (1:500)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemistry (1:100)
Immunoprecipitation (1:100)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Bourguignon, L.Y., and Bourguignon, G.J. 1984. Int. Rev. Cytol.87, 195.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable