Documentos
33-04A
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
Everything you need to perform the PI3 Kinase 3-step HTRF assays (1920 wells).
Sinónimos:
Kinase Activity Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nivel de calidad
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
HTRF®
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
método de detección
fluorometric (HTRF)
Información sobre el gen
human ... PIK3CA(5290)
Aplicación
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Envase
Kit capacity: 1920 wells
Componentes
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
Almacenamiento y estabilidad
12 months at -70°C
Información legal
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany