328501
ERO1 Inhibitor II, EN460
Sinónimos:
ERO1 Inhibitor II, EN460, ( Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, ( Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable