Documentos clave
328011
Sigma-Aldrich
ERK Inhibitor VIII
VX-11e
Sinónimos:
ERK Inhibitor VIII
Seleccione un Tamaño
10 MG
274,00 €
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
274,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
cadena SMILES
Fc1cc(c(cc1)Nc2nc(c(cn2)C)c3c[nH]c(c3)C(=O)N[C@H](CO)c4cc(ccc4)Cl)Cl
Clave InChI
WUTVMXLIGHTZJC-OAQYLSRUSA-N