Documentos clave
324904
Sigma-Aldrich
Epiregulin, Mouse, Recombinant
Epiregulin, Mouse, Recombinant is expressed in E. coli with an N-terminal methionine. Inhibits epithelial tumor growth and stimulates the growth of fibroblasts and other cell types.
Seleccione un Tamaño
50 μG
564,00 €
564,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
564,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
564,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Recombinant, mouse epiregulin expressed in E. coli with an N-terminal methionine. Epiregulin is shown to inhibit epithelial tumor growth, able to stimulate growth of fibroblasts and other cell types, and has been shown to be an autocrine growth factor in human epidermal keratinocytes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ED₅₀ = 0.3-1 ng/ml as measured in a cell proliferation assay using Balb/3T3 mouse embryonic fibroblasts.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
Lyophilized from 0.2 µm sterile-filtered PBS, BSA.
Reconstitución
Following reconstitution refrigerate (4°C) for short-term storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C or for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute to 10 µg/ml in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Otras notas
Shirakata, Y., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 5748.
Shelly, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10496.
Das, S.K., et al. 1997. Dev. Biol.190, 178.
Komurasaki, T., et al. 1997. Oncogene15, 2841.
Toyoda, H., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 7495.
Toyoda, H., et al. 1995. FEBS Lett.377, 403.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable