324515-M
eEF-2 Kinase Inhibitor, NH125
The eEF-2 Kinase Inhibitor, NH125, also referenced under CAS 278603-08-0, controls the biological activity of eEF-2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
eEF-2 Kinase Inhibitor, NH125, 1-Benzyl-3-cetyl-2-methylimidazolium iodide, 1-Cetyl-3-benzyl-2-methylimidazolium iodide, CaM-Dependent Kinase III Inhibitor, NH125
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (NMR)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white to yellow
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
70% ethanol: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[I-].[n+]2(c([n](cc2)CCCCCCCCCCCCCCCC)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H45N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-28-23-24-29(26(28)2)25-27-20-17-16-18-21-27;/h16-18,20-21,23-24H,3-15,19,22,25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RVWOHCBHAGBLLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bacterial histidine kinases (EnvZ, PhoQ, BvgS, and EvgS) and eukaryotic eEF-2 (elongation factor 2) kinase/CaMKIII
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Arora, S., et al. 2003. Cancer Res.63, 6894.
Yamamoto, K., et al. 2000. Biosci. Biotechnol. Biochem.64, 919.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable