317701
Dkk Inhibitor II, IIIC3a
Sinónimos:
Dkk Inhibitor II, IIIC3a, 9-Carboxy-3-(dimethyliminio)-6,7-dihydroxy-10-methyl-3H-phenoxazin-10-ium iodide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
black
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
hydrogen: 2.5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LRP5/6
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable