288500-M
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
Sinónimos:
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride, DFMO, Eflornithine, RMI-71782
descripción
Merck USA index - 14, 3522
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
FC(F)C(N)(CCCN)C(=O)O.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
Clave InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ODC
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Feuerstein, B.G., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979. Life Sci. 24, 519.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable