Documentos
284-M
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Chloride
Harleco®, suitable for histology
Sinónimos:
Methylthioninium chloride, Swiss Blue, Basic Blue 9, Methylene blue
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClN3S
Número de CAS:
Peso molecular:
319.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Número índice de la CE:
200-515-2
formulario
solid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco®
mp
190.01 °C
λmáx.
663-667 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
HARLECO® For histological and bacteriological staining
HARLECO® Methylene Blue
284-12 25g Glass Bottle
Aplicación
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for histological and bacteriological staining and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® For histological and bacteriological staining
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2