260961
DNA-PK Inhibitor II
The DNA-PK Inhibitor II, also referenced under CAS 154447-35-5, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
DNA-PK Inhibitor II, NU7026, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor II, 2-(Morpholin-4-yl)-benzo[h]chromen-4-one, LY293646
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 700 μg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H15NO3/c19-15-11-16(18-7-9-20-10-8-18)21-17-13-4-2-1-3-12(13)5-6-14(15)17/h1-6,11H,7-10H2
Clave InChI
KKTZALUTXUZPSN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DNA-PK
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hollick, J.J., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3083.
Veuger, S.J., et al. 2003. Cancer Res.63, 6008.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3