118501
ATM/ATR Kinase Inhibitor
The ATM/ATR Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 905973-89-9, controls the biological activity of ATM/ATR Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
ATM/ATR Kinase Inhibitor, CGK 733
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C23H18Cl3FN4O3S/c24-23(25,26)21(30-22(35)28-16-11-12-17(27)18(13-16)31(33)34)29-20(32)19(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13,19,21H,(H,29,32)(H2,28,30,35)
Clave InChI
HLCDNLNLQNYZTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ATM/ATR
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Crescenzi, E., et al. 2008. Clin. Cancer Res.14, 1877.
Cruet-Hennequart, S., et al. 2008. DNA Repair7, 582.
Won, J., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 369. (RETRACTED)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable