239835
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Cyclosporin A, CAS 59865-13-3, is an immunosuppressant that induces apoptosis in rat thymocytes and in the murine B cell lymphoma cell line, WEH1-231. Induces cardiomyocytes formation from ESCs.
Sinónimos:
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% dry basis
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
Clave InChI
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NOS induced by interlukin-1-α
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hattori, Y., and Naranishi, N. 1995. Cell Immunol.165, 7.
Marumo, T., et al. 1995. Hypertension25, 764.
Crabtree, G.R., and Clipstone, N.A. 1994. Annu. Rev. Biochem.63, 1045.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Montague, J.W., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 18877.
Fast, D.J., et al. 1993. J.Interferon Res. 13, 235.
Liu, J. 1993. Trends Pharmacol. Sci. 14, 182.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3686.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3