Documentos clave
238597-M
Sigma-Aldrich
Sulfato de sodio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0%
grado:
ACS reagent
anhydrous
Formulario:
powder
grado
ACS reagent
anhydrous
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pérdida
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 238597
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable