235135
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
Sinónimos:
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
Seleccione un Tamaño
186,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
186,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 2538
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
crystalline powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
white to tan
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3