Saltar a
230950
Ciglitazone
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective PPARγ agonist (EC50 = 3 µM).
Sinónimos:
Ciglitazone, (±)-5-[4-(1-Methylcyclohexylmethoxy)benzyl]thiazolidine-2,4-dione, PPAR Agonist II, PPARγ Agonist I
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
226,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
333.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
226,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
RTECS - XJ5813700
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, ethanol: ≥25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
General description
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist (EC50 = 3 µM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
EC50 = 3 µM as PPARγ agonist
Primary Target
Selective PPARγ agonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Jha, R.J. 1999. Clin. Exp. Hypertens. 21, 157.
Xin, X., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9116.
Lohrke, B., et al. 1998. J. Endocrinol. 159, 429.
Willson, T.M., et al. 1996. J. Med. Chem. 39, 665.
Cantello, B.C., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 3977.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C3974371721528108
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, ethanol: ≥25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c