23-034-M
p53 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Sinónimos:
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
Seleccione un Tamaño
648,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
648,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso GenBank
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TP53(120407068)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable