219467
Cathepsin V, His•Tag®, Human, Recombinant, NSO Cells
recombinant human, expressed in NSO cells
Sinónimos:
Cathepsin L2, Cathepsin U
Seleccione un Tamaño
652,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
652,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in NSO cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
≥300 units/μg
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
≤1.0 EU/μg Endotoxins (EU/μg Cathepsin V)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Turk, V., et al. 2001. EMBO J.20, 4629.
Somoza, J.R., et al. 2000. Biochemistry39, 12543.
Bromme, D., et al. 1999. Biochemistry38, 2377.
Adachi, W., et al. 1998. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.39, 1789.
Santamaria, I., et al. 1998. Cancer Res.58, 1624.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable