205541
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Sinónimos:
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate, Sodium Dimethyl Arsenate
Seleccione un Tamaño
372,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
372,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 1604
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa (20 °C)
6.27
solubilidad
water: 200 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Advertencia
Otras notas
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)