203987
Butein
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, plant polyphenol that acts as a specific protein tyrosine kinase inhibitor.
Sinónimos:
Butein, 2ʹ,4ʹ,3,4-Tetrahydroxychalcone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
Clave InChI
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tyrosine kinase activity of the EGF receptor
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Chan, S.C., et al. 1998. Planta Med.64, 153.
Yang, E.B., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 435.
Zhang, K., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1047.
Zhang, K., and Das, N.P. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 2063.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable