Documentos clave
203297-M
Millipore
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
Sinónimos:
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H13N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
327.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
dark orange
solubilidad
methanol: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([nH]c2)cccc3
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
Clave InChI
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable potent and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM) and protein kinase A (IC50 = 2.7 µM).
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM). Inhibits protein kinase A at much higher concentrations (IC50 = 2.7 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
PKC
Target IC50: 87 nM against protein kinase C
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable