2010-OP
Agarose
OmniPur® Grade, PCR Plus
Sinónimos:
OmniPur® Agarose PCR Plus, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Formulario
fine powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
actividad extraña
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descripción general
Specifications
DNAse: none detected
RNAase: none detected
Protease: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.10% max
EEO (-mr): ≤0.12
Endonuclease/ligase inhibitory factors: none detected
Gelling range (1.5%): 34-38 °C
Gel strength (1.5%): 2000 g/cm2 min
Melting point (1.5%): 85-89 °C
Aplicación
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable