196805
Bax Channel Blocker
A cell-permeable dibromocarbazolo-piperazinyl derivative that displays anti-apoptotic properties.
Sinónimos:
Bax Channel Blocker, (±)-1-(3,6-Dibromocarbazol-9-yl)-3-piperazin-1-yl-propan-2-ol, iMAC1
Seleccione un Tamaño
190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
190,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.Brc1cc2c([n](c4c2cc(cc4)Br)CC(O)CN3CCNCC3)cc1
InChI
1S/C19H21Br2N3O.2C2HF3O2/c20-13-1-3-18-16(9-13)17-10-14(21)2-4-19(17)24(18)12-15(25)11-23-7-5-22-6-8-23;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-4,9-10,15,22,25H,5-8,11-12H2;2*(H,6,7)
Clave InChI
LPXZQYWZSBDVIG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bax-channel forming activity
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Bombrun, A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4365.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable