Documentos clave
1.94611
Supelco
Trietanolamina
for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
2,2′, 2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2CH2)3N
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
1699263
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
bp:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
5.14 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
600 °F
lim. expl.
8.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
intervalo de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
179 °C - closed cup