Documentos clave
1.94524
Supelco
2-Propanol
EMPLURA®
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
bp:
82 °C (lit.)
presión de vapor:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.94524.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94524.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94524.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup