Documentos clave
1.94515
Supelco
Acetilacetona
EMPLURA®
Sinónimos:
2,4-Pentanodiona
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
741937
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
bp:
140.4 °C (lit.)
presión de vapor:
6 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de autoignición
662 °F
lim. expl.
11.4 %
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clave InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup