Documentos clave
1.93710
Supelco
Nitrato de estroncio
EMPLURA®
Sinónimos:
Strontium nitrate
About This Item
Fórmula lineal:
Sr(NO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clave InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1