Documentos clave
1.93699
Supelco
Potassium aluminium sulfate dodecahydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
474.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1