Documentos clave
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
di-Potassium oxalate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2K2O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1