Documentos clave
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
Sinónimos:
Iron(III) chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl3Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
162.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
anhydrous
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Envase
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable