Documentos clave
1.93639
Supelco
Molibdato de sodio dihidratado
EMPLURA®
Sinónimos:
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable