Documentos clave
1.93631
Supelco
Sodium nitrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Sodium nitrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
NNaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93631.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash