Documentos clave
1.93620
Supelco
Mercury(II) sulfate
EMPLURA®
Sinónimos:
Mercury(II) sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HgO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
296.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)