Documentos clave
1.93262
Supelco
Potassium iodate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium iodate
About This Item
Fórmula lineal:
KIO3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
mp
560 °C (lit.)
densidad
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash