Documentos clave
1.93259
Supelco
Ammonium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ammonium thiocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH4N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
76.12
Número MDL:
grado:
ACS reagent
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Clave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable