Documentos
1.93244
Supelco
Acetato de sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
grado
ACS reagent
anhydrous
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Envase
1.93244.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93244.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable