Documentos clave
1.93225
Supelco
Nitrato de potasio
Sinónimos:
Potassium nitrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Línea del producto
EMPARTA®
cadena SMILES
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93225.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable