Documentos clave
1.93215
Supelco
Dicromato de potasio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium dichromate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr2K2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
294.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93215.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93215.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)