1.93208
Potassium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium thiocyanate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable