Documentos clave
1.93020
Supelco
Benzoic acid
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
636131
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
temp. de autoignición
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1