Saltar a
19-160
BrdU (5-Bromo-2′-desoxiuridina)
Used for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine, BrdU can be used in conjunction with anti-BrdU for immunocytochemical analysis of cell proliferation.
Sinónimos:
Bromodesoxiuridina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
189,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Todas
Utilizado para el estudio de la síntesis de ADN donde se incorpora en el ADN en lugar de la timidina; el BrdU se puede utilizar junto con anti-BrdU para el análisis inmunocitoquímico de la proliferación celular.
Physical form
C9H11BrN2O5
Preparation Note
2 años a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B5002B9285B0631
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2