Saltar a
19-147
U0126
solid, suitable for kinase activity assay
Sinónimos:
Kinase inhibitor, MEK inhibitor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
176,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
U0126, U0126 is a elective inhibitor of MEK-1 and MEK-2; weak inhibitor of PKC, Raf, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Abl, Cdk2 and Cdk4.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Biochem/physiol Actions
Diana proteica: MAPKK 1:
Tipo de inhibidor: cinasa
Physical form
C18H16N6S2
Preparation Note
2 años a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Could you please provide the column used for the purity by HPLC specification?
    1 respuesta
    1. According to the supplier, the HPLC C18 Column has dimensions of 4.6 mm x 25 cm and uses a solvent mixture of Acetonitrile, Methanol, and Water in a ratio of 28:28:44, with a flow rate of 2 mL/min and UV254 Detection. The compound is reported to be soluble in DMSO at 200 mg/mL, but very poorly soluble in ethanol and water. The maximum solubility in plain water is estimated to be about 10-50 um, and the solubility may be affected by the presence of buffers, serum, or other additives.
      ¿Le ha resultado útil?