Documentos clave
178670
Millipore
D(–)Arabinose
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Sinónimos:
D(–)Arabinose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
Clave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are for up to 6 months at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable