176880
Anisomycin, Streptomyces griseolus
Strongly activates stress-activated protein kinases (JNK/SAPK) and p38 MAP kinase in mammalian cells.
Sinónimos:
Anisomycin, Streptomyces griseolus, 2-( p-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-(p-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m0/s1
Clave InChI
YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kardalinou, E., et al. 1994. Mol. Cell. Biol.14, 1066.
Kyriakis, J.M., et al. 1994. Nature 369, 156.
Sanchez, I., et al. 1994. Nature 372, 794.
Shinohara, K., and Oka, T. 1994. NeuroReport 5, 2201.
Kochi, S. K., and Collier, R.J. 1993. Exp. Cell Res.208, 296.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable