175580
Angiogenesis Inhibitor
The Angiogenesis Inhibitor, also referenced under CAS 186611-44-9, controls the biological activity of Angiogenesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Angiogenesis Inhibitor, ( Z,E)-3-(Imidazol-4-ylmethylene)indolin-2-one, (Z,E)-3-(Imidazol-4-ylmethylene)indolin-2-one
Seleccione un Tamaño
163,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
163,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
hEGF-R tyrosine kinase activity
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable