1.72571
Cloruro de magnesio hexahydrate
extra pure, for table water, FCC, E 511
Sinónimos:
Magnesium dichloride
About This Item
Productos recomendados
cumplimiento norm.
FCC
Nivel de calidad
formulario
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
solubilidad
468.7 g/L
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable