171375
Amphotericin B, Streptomyces sp.
A polyene antifungal antibiotic that non-specifically induces loss of low molecular weight substances from cells. Binds to sterols and disrupts osmotic integrity of fungal membrane. Causes suppression of bone marrow progenitor cells.
Sinónimos:
Amphotericin B, Streptomyces sp., Fungizone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>86% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 30-40 mg/mL
DMF: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clave InChI
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Charak, B.S., et al. 1994. Br. J. Haematol. 88, 693.
Barth, C., et al. 1993. J. Biophys.64, 92.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable